Documentos Principais
591386
Sigma-Aldrich
Tridecanoic-2,2-d2 acid
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
216.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
236 °C/100 mmHg
pf
41-42 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
chave InChI
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Satya Girish Chandra Avula et al.
Journal of separation science, 40(10), 2214-2227 (2017-03-23)
Algae can synthesize, accumulate and store large amounts of lipids in its cells, which holds immense potential as a renewable source of biodiesel. In this work, we have developed and validated a GC-MS method for quantitation of fatty acids and