Documentos Principais
589551
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine, L-Phenyl-d5-alanine, N-t-Boc derivative
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.144,00
R$ 7.144,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.144,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
270.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.144,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
pf
85-87 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)