Documentos Principais
588768
Sigma-Aldrich
1-Hexanol-13C6
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Hexyl-13C6 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)413CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
156.5 °C (lit.)
pf
-52 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)