Documentos Principais
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Sinônimo(s):
Capryl alcohol-d18
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)7OD
Número CAS:
Peso molecular:
148.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
-15 °C (lit.)
densidade
0.940 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
chave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
80 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)