This product is soluble in water at a concentration of 20 mg/mL. The maximum solubility rate of this material in water has not been determined.
58790
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monopotassium salt, Ds-(+)-threo-Isocitric acid monopotassium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (NT)
atividade óptica
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
pf
~185 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[C@H]([C@H](CC(O)=O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,4+;/m0./s1
chave InChI
IVLPTBJBFVJENN-LEJBHHMKSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the solubility of this compound under standard conditions?
1 answer-