Documentos
58245
Sigma-Aldrich
Isatin-5-sulfonic acid sodium salt dihydrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Sodium isatin-5-sulfonate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4NNaO5S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
285.21
Beilstein:
8398337
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
composição
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
Impurezas
6-13% water
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Reactant for preparation of Orally Active Oxytocin Receptor Antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3