Documentos Principais
579769
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C6H7N
Número CAS:
Peso molecular:
119.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
chave InChI
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)