Documentos
572187
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]biguanide hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula linear:
F3CC6H4HNC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
281.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
209-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N5.ClH/c10-9(11,12)5-1-3-6(4-2-5)16-8(15)17-7(13)14;/h1-4H,(H6,13,14,15,16,17);1H
chave InChI
RTSKKAJVUWUZDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3