Documentos Principais
571229
Sigma-Aldrich
(4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl)magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CH2NC5H10MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
278.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.25 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.924 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16N.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13;;/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
IHERGHRULIMGJW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
(4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl)magnesium bromide is a Grignard reagent that can be used:
  • As a substrate in the synthesis of functionalized phenols via aerobic oxidation.
  • To prepare set of rosamine derivatives, which are used as glutathione probes in living cells.
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Continuous-Flow Synthesis of Functionalized Phenols by Aerobic Oxidation of Grignard Reagents
He Zhi and Jamison TF
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(13), 3353-3357 (2014)
Combinatorial rosamine library and application to in vivo glutathione probe
Ahn Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4510-4511 (2007)