570656
5-Vinyluracil
95%
Sinônimo(s):
5-Vinyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h2-3H,1H2,(H2,7,8,9,10)
chave InChI
ZRYZBEQILKESAW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3