293768
1-Methyluracil
99%
Sinônimo(s):
1-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
236-238 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
chave InChI
XBCXJKGHPABGSD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?