Key Documents
569232
Sigma-Aldrich
Chlorophenylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SiH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
142.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5260 (lit.)
pb
41 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
chave InChI
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)