Documentos
568457
Sigma-Aldrich
2-Thienyl-N,N-bis(2-thienylmethylene)methanediamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12N2S3
Número CAS:
Peso molecular:
316.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
111-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
chave InChI
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3