Documentos Principais
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde semicarbazone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=NNHC(O)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
163.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
213.5-217.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
chave InChI
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)