568325
Ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-hydroxybenzoicacid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
chave InChI
QBOWIPYEPOVPGR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)