Documentos Principais
567442
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Sinônimo(s):
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
153.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
144-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
  • Preparation of homoleptic diarylmercurials
  • Suzuki-Miyaura coupling
Nota de preparo
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)