Documentos Principais
567078
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
96%
Sinônimo(s):
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Fórmula linear:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
206.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4710 (lit.)
pb
255-256 °C (lit.)
densidade volumétrica
1.119 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)