Documentos Principais
534471
Sigma-Aldrich
Brominated Wang resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
α-Bromopropiophenone, polymer-bound, 2-Bromopropionylpolystyrene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.413,00
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.413,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)