Key Documents
491470
Sigma-Aldrich
3-Methylhexane-d16
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)2CD(CD3)CD2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
116.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
91 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
0.798 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+16
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
chave InChI
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1.00 °C - closed cup