Documentos Principais
565652
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Sinônimo(s):
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
153.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
191-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)