Documentos Principais
702293
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1H-indazole
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 471,00
R$ 471,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 471,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 471,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
123-127 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)