565504
Salicylideneaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzylideneaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
49-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13-9-5-4-6-11(13)10-14-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15H/b14-10+
chave InChI
QIYHCQVVYSSDTI-GXDHUFHOSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2D6(1565)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3