Documentos Principais
565385
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
96%
Sinônimo(s):
3-Bromo-p-anisic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
220-222 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)