Documentos Principais
681180
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.507,00
R$ 1.507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.507,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
259.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
92-96 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
chave InChI
UXSNXOMMJXTFEG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)