Documentos
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H2(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
38-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
chave InChI
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3