Documentos Principais
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4C6HCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
178-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
chave InChI
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)