Documentos Principais
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
Sinônimo(s):
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
63-67 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)