Documentos Principais
563773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.747,00
R$ 1.747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.747,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CH3CH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
164.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
SAKYCLWKOWGTFT-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)