Documentos Principais
563447
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4ClC≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
208.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
chave InChI
HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)