Documentos
706787
Sigma-Aldrich
1-Allyl-4-fluorobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9F
Número CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.494
densidade
1.009 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C9H9F/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h2,4-7H,1,3H2
chave InChI
NYFIDHXRJSCAOZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides