Documentos Principais
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.794,00
R$ 1.794,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.794,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16OSi
Número CAS:
Peso molecular:
204.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.794,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
68-72 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
chave InChI
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)