Documentos Principais
563412
Sigma-Aldrich
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
Sinônimo(s):
Trimethyl[(naphthalen-1-yl)ethynyl]silane
About This Item
Fórmula linear:
C10H7C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
224.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
p.e.
292-293 °C (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16Si/c1-16(2,3)12-11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,1-3H3
chave InChI
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)