Documentos
562416
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)iron(II)
Sinônimo(s):
Octamethylferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26Fe
Número CAS:
Peso molecular:
298.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
120-160 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Fe/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
chave InChI
SDTGEKAAGAIGJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Catalyst for alkyd paint drying via mediation of auto-oxidation reactions
  • Electron donor in photoinduced electron-transfer reduction reactions controlled by conformational distortion
  • Electrocatalytical hydrogen peroxide and glucose sensor
  • Used for inter- and intramolecular quenching of the lowest singlet excited state of porphyrins
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3