Documentos Principais
561681
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo(4-phenoxyphenyl)magnesium
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.694,00
R$ 1.694,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.694,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
273.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.694,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.968 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenoxy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - (THF)
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - (THF)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)