521949
3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate
97%
Sinônimo(s):
1-Iodoprop-1-yn-3-yl N-n-butylcarbamate, 3-Iodoprop-2-yn-1-yl N-butylcarbamate, 3-Iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate
Ensaio
97%
pf
64-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(=O)OCC#CI
InChI
1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3