Documentos Principais
561452
Sigma-Aldrich
Ethyllithium solution
0.5 M in benzene: cyclohexane
Sinônimo(s):
Ethyllithium
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2Li
Número CAS:
Peso molecular:
36.00
Beilstein:
3587196
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in benzene: cyclohexane
densidade
0.862 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
chave InChI
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyllithium is a general organolithium reagent used in the nucleophilic addition reaction to synthesize a variety of intermediates.[1][2][3]
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ponto de fulgor (°F)
-17.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27.22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)