561053
Diethyl (2-oxobutyl)phosphonate
96%
Sinônimo(s):
(2-Oxobutyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl propanoylmethylphosphonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.4360 (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)CC)OCC
InChI
1S/C8H17O4P/c1-4-8(9)7-13(10,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
chave InChI
GQBVFZDYDHGZPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Oxa(bicyclo)octanone for use in preparing cycloheptane annulated furans
- Anatoxin-a and homoanatoxin via the Wittig reaction
- α-Methylene-β-amino ketones
- 2-Amino-5-phosphono- and 2-amino-4-(phosphonomethyl)thiophenes using the Gewald reaction
- Aliphatic musk odorants
- Oxoalkylphosphonates
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves