Documentos Principais
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5440 (lit.)
pb
140 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
chave InChI
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)