Documentos Principais
238481
Sigma-Aldrich
Formaldoxime trimer hydrochloride
Selecione um tamanho
10 G
R$ 818,00
R$ 818,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 818,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9N3O3 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
135.12 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 818,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
chave InChI
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of iminomethano-dibenzo [a,e] cyclooctenes by transannular formation and cleavage of isoxazolidines.
Carling RW and Leeson PD.
Tetrahedron Letters, 29(52), 6985-6988 (1988)