Documentos Principais
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(cyanomethyl)-2,5-bis(hexyloxy)benzene
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
356.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
93.9-98.2 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
chave InChI
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)