Documentos
560480
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
172.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6020 (lit.)
densidade
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter