Documentos
559733
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5120 (lit.)
pb
186 °C (lit.)
densidade
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1F)N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
chave InChI
QLOBMZKAOAACPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate participates as a reactant in the synthesis of guanidinylated 2,5-dideoxystreptamine derivative.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Guanidinylated 2, 5-dideoxystreptamine derivatives as anthrax lethal factor inhibitors.
Jiao GS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(6), 1527-1531 (2006)