Documentos Principais
559261
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-bromobenzoyl)acetate
95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-ß-oxo-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-bromophenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
271.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.565 (lit.)
pb
255-256 °C (lit.)
densidade
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
  • Aroylbenzoxepinones for analgesic activity
  • (Heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives with Cdc7 kinase inhibitory activity
  • Cambinol analogs for sirtuin inhibition and antitumor activity
  • TunePhos-type diphosphine ligands via asymmetric hydrogenation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)