474428
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl acrylate
95%
Sinônimo(s):
DFHA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
contém
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.342 (lit.)
pb
197 °C (lit.)
densidade
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C10H6F12O2/c1-2-4(23)24-3-6(13,14)8(17,18)10(21,22)9(19,20)7(15,16)5(11)12/h2,5H,1,3H2
chave InChI
QJEJDNMGOWJONG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter