557358
2-Methyl-1,5-hexadiene
97%
Sinônimo(s):
2-Methyldiallyl
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.4170 (lit.)
p.e.
92 °C (lit.)
densidade
0.712 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CCC=C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h4H,1-2,5-6H2,3H3
chave InChI
SLQMKNPIYMOEGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?