Documentos Principais
557234
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
pf
122-127 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
chave InChI
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)