Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4360 (lit.)
pb
85-89 °C (lit.)
densidade
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C11H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-11-13/h2-10H2,1H3
chave InChI
XFEWMFDVBLLXFE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- decyl-urea-Val-NHNHBoc
- decyl-urea-Val-Leu2-VS
- decyl-urea-Val-Leu2-EK
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)