Ensaio
98%
forma
solid
pf
65-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
chave InChI
NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-butyl-5-(2-cyanophenyl)furan
- 2-(2-cyanophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 5-thia-4b,10-diaza-indeno[2,1-a]indene-5,5-dioxide
- 1-methyl-2-(2-cyanophenyl)pyrrole
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges