Documentos Principais
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
Sinônimo(s):
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.229,00
1 G
R$ 3.688,00
R$ 1.229,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.229,00
1 G
R$ 3.688,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(Cl)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.229,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]19/D +17.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)