Documentos
556114
Sigma-Aldrich
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
237.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
235-236 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
chave InChI
IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BCHE(590)
Aplicação
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid may be used to synthesize N-(4-carboxyphenyl)succinimide.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and antimicrobial activity of new succinimides bearing different heterocycles succinimides bearing different heterocycles.
Al-Azzawi AM and Hassan AS.
International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 4(4), 755-762 (2014)